1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with HQ + MEHQ
T3414-5G T3414-25G T3414-100G
TCIAT3414-5GEA 46 EUR
TCIAT3414-5G TCIAT3414-25G TCIAT3414-100G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate
Formula: C₁₂H₉F₁₃O₂
MW: 432,18 g/mol
Número MDL: MFCD00077580
Núm. CAS: 2144-53-8
EINECS: 218-407-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdaa1fd17faeb8b8c3035db27f60067b4e0f8eac&vid=fdaa1fd17faeb8b8c3035db27f60067b4e0f8eac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %