Acetato de 2,2,2-trifluoroetilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Acetic acid (2,2,2-trifluoroethyl) ester
T3422-5G T3422-25G
TCIAT3422-5GEA 39 EUR
TCIAT3422-5G TCIAT3422-25G
Acetato de 2,2,2-trifluoroetilo ≥97.0% (por GC)
Acetato de 2,2,2-trifluoroetilo
Formula: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Pto. de inflamación: 11°C
Número MDL: MFCD00198018
Núm. CAS: 406-95-1
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ba06b8bcc824ab29d203ccbb258bbb83b3406ea&vid=e1b12a8b8a96e1c93a8f865526008c509abf6805&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %