2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3'-Nitro-2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-Trifluoro-1-(3-nitrophenyl)ethanone
T3426-1G
T3426-5G
TCIAT3426-1GEA
122
EUR
TCIAT3426-1G
TCIAT3426-5G
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (por GC)
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
Formula:
C₈H₄F₃NO₃ MW: 219.12 g/mol Pto. Ebullición: 113°C |
Número MDL:
MFCD00034541 Núm. CAS: 657-15-8 EINECS: 211-516-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 54.0 to 58.0 deg-C |