2,3,6-Trichloropyridine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3428-25G T3428-5G
TCIAT3428-25GEA 181 EUR
TCIAT3428-25G TCIAT3428-5G
2,3,6-Trichloropyridine ≥97.0% (por GC)
2,3,6-Trichloropyridine
Formula: C₅H₂Cl₃N
MW: 182.43 g/mol
Pto. Ebullición: 234°C
Número MDL: MFCD00463516
Núm. CAS: 6515-09-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C