5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(1H-Tetrazol-5-yl)pyridine, 5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
T3431-1G T3431-5G
TCIAT3431-1GEA 68 EUR
TCIAT3431-1G TCIAT3431-5G
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formula: C₆H₅N₅
MW: 147,14 g/mol
Número MDL: MFCD00068114
Núm. CAS: 33893-89-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %