2,2'':7'',2''''-Ter-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: TSBF
T3433-1G T3433-200MG
TCIAT3433-1GEA 335 EUR
TCIAT3433-1G TCIAT3433-200MG
2,2'':7'',2''''-Ter-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by HPLC)
2,2'':7'',2''''-Ter-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formula: C₇₅H₄₄
MW: 945,18 g/mol
Pto. de fusión: 457°C
Número MDL: MFCD12022449
Núm. CAS: 518997-91-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 93.00 to 95.50 %