2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl azide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
T3434-1G T3434-5G
TCIAT3434-1GEA 35 EUR
TCIAT3434-1G TCIAT3434-5G
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl azide ≥98.0% (by HPLC)
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl azide
Formula: C₁₅H₂₃N₃O₂S
MW: 309,428 g/mol
Pto. de fusión: 43°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00859286
Núm. CAS: 36982-84-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b32681b1c90fdba3e47d23421d26f087546d6711&vid=b32681b1c90fdba3e47d23421d26f087546d6711&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.90 to 14.40 %