1,3,5-Tris[4-[bis(4-methoxyphenyl)amino]phenyl]benzene ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
T3437-200MG
T3437-1G
TCIAT3437-200MGEA
120
EUR
TCIAT3437-200MG
TCIAT3437-1G
1,3,5-Tris[4-[bis(4-methoxyphenyl)amino]phenyl]benzene ≥95.0% (by HPLC)
1,3,5-Tris[4-[bis(4-methoxyphenyl)amino]phenyl]benzene
Formula:
C₆₆H₅₇N₃O₆ MW: 988,20 g/mol |
Núm. CAS:
142894-38-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 3.80 and le 4.70 % |