4,4',4''-Tris[9,9-dimethylfluoren-2-yl(phenyl)amino]triphenylamine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-N',N'-bis[4-[(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)(phenyl)amino]phenyl]-N-phenyl-1,4-benzenediamine
T3438-1G T3438-200MG
TCIAT3438-1GEA 336 EUR
TCIAT3438-1G TCIAT3438-200MG
4,4',4''-Tris[9,9-dimethylfluoren-2-yl(phenyl)amino]triphenylamine ≥98.0% (by HPLC)
4,4',4''-Tris[9,9-dimethylfluoren-2-yl(phenyl)amino]triphenylamine
Formula: C₈₁H₆₆N₄
MW: 1095,45 g/mol
Núm. CAS: 303111-06-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%