Tri(cyclohexa-2,5-dien-1-yl)silane ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3443-200MG T3443-1G
TCIAT3443-200MGEA 65 EUR
TCIAT3443-200MG TCIAT3443-1G
Tri(cyclohexa-2,5-dien-1-yl)silane ≥93.0% (por GC)
Tri(cyclohexa-2,5-dien-1-yl)silane
Formula: C₁₈H₂₂Si
MW: 266,46 g/mol
Núm. CAS: 1807776-35-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c313dc238fa1e8726e38ac7211d95d0392b05cea&vid=c313dc238fa1e8726e38ac7211d95d0392b05cea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C