4-Bromo-2-metoxifenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
L08801.09
L08801.18
L08801.04
L08801.09EA
135
EUR
L08801.09
L08801.18
L08801.04
4-Bromo-2-metoxifenol ≥98%
4-Bromo-2-metoxifenol
Purity: 98%
CAS No.: 7368-78-7
Molecular Formula: C7H7BrO2
Formula Weight: 203.04
Odour: Phenol-like
Melting Point: 32-37°
Boiling Point: 129-132°/12mm
Beilstein Reference: 2045286
MDL No.: MFCD00051937
Formula:
C₇H₇BrO₂ MW: 203.04 g/mol Pto. Ebullición: 129…132 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 32…37 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051937 Núm. CAS: 7368-78-7 |