4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzylamine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-[4-(Aminomethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine hydrochloride
T3448-200MG
T3448-1G
TCIAT3448-200MGEA
118
EUR
TCIAT3448-200MG
TCIAT3448-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzylamine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzylamine hydrochloride
Formula:
C₉H₈F₃N₃·HCl MW: 251,64 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD29765752 Núm. CAS: 1258874-29-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |