Diioduro de estaño ≥97.0% (by titrimetric analysis) for perovskite precursor
Proveedor: TCI
Peligro
T3449-1G T3449-5G
TCIAT3449-1GEA 37 EUR
TCIAT3449-1G TCIAT3449-5G
Diioduro de estaño ≥97.0% (by titrimetric analysis) for perovskite precursor
Diioduro de estaño
Formula: I₂Sn
Pto. Ebullición: 720°C
Pto. de fusión: 320°C
Número MDL: MFCD00049545
Núm. CAS: 10294-70-9
EINECS: 233-667-3
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light red to Yellow to Red powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Water (Vaporization methoed) max. 100 ppm