1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI
Atención


Estabilización: Stabilised with HQ + MEHQ

T3451-5G T3451-25G
TCIAT3451-5GEA 69 EUR
TCIAT3451-5G TCIAT3451-25G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate
Formula: C₁₁H₇F₁₃O₂
MW: 418,154 g/mol
Pto. Ebullición: 50°C
Pto. de inflamación: 102°C
Número MDL: MFCD00042351
Núm. CAS: 17527-29-6
EINECS: 241-527-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d1f1331a5a5b11c8739bb53d520681293a2af3d&vid=9d1f1331a5a5b11c8739bb53d520681293a2af3d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR