N,N,N',N'-Tetrakis(4-nitrophenyl)-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
T3456-1G T3456-5G
TCIAT3456-1GEA 66 EUR
TCIAT3456-1G TCIAT3456-5G
N,N,N',N'-Tetrakis(4-nitrophenyl)-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
N,N,N',N'-Tetrakis(4-nitrophenyl)-1,4-phenylenediamine
Formula: C₃₀H₂₀N₆O₈
MW: 592,52 g/mol
Pto. de fusión: 392°C
Número MDL: MFCD23135517
Núm. CAS: 3283-05-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=536d17f248bfc8a1476cf20d7fea2a0349935d0b&vid=536d17f248bfc8a1476cf20d7fea2a0349935d0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %