Triethyleneglycol divinyl ether ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Estabilización:
estabilizado con hidróxido de potasio
T3460-25G
T3460-100G
TCIAT3460-25GEA
49
EUR
TCIAT3460-25G
TCIAT3460-100G
Triethyleneglycol divinyl ether ≥98.0% (por GC) estabilizado
Triethyleneglycol divinyl ether
Formula:
C₁₀H₁₈O₄ Pto. Ebullición: 126°C |
Número MDL:
MFCD00074891 Núm. CAS: 765-12-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific gravity (20/20) | 1.0020 to 1.0060 |
Refractive index n20/D | 1.4510 to 1.4550 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...