4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phenoxy]tetrahydro-2H-pyran, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenylboronic acid Pinacol ester
T3468-1G T3468-5G
TCIAT3468-1GEA 99 EUR
TCIAT3468-1G TCIAT3468-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₇H₂₅BO₄
MW: 304,19 g/mol
Número MDL: MFCD06659834
Núm. CAS: 889865-38-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C