4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2-Methyl-1-propenyl)boronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methylprop-1-en-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
T3469-1G T3469-5G
TCIAT3469-1GEA 33 EUR
TCIAT3469-1G TCIAT3469-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₀H₁₉BO₂
MW: 182,07 g/mol
Pto. Ebullición: 71°C
Pto. de inflamación: 66°C
Número MDL: MFCD09842762
Núm. CAS: 126689-00-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e169540d317e90ebde6077effa7f57201b0a8d63&vid=e169540d317e90ebde6077effa7f57201b0a8d63&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8960 to 0.9000