1,3,5-Tris[(1H-imidazol-1-yl)methyl]benzene ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,3,5-Tris((1H-imidazol-1-yl)methyl)benzene
T3479-1G T3479-5G
TCIAT3479-1GEA 73 EUR
TCIAT3479-1G TCIAT3479-5G
1,3,5-Tris[(1H-imidazol-1-yl)methyl]benzene ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
1,3,5-Tris[(1H-imidazol-1-yl)methyl]benzene
Formula: C₁₈H₁₈N₆
MW: 318,38 g/mol
Número MDL: MFCD32062936
Núm. CAS: 147951-02-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C