trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T3482-1G T3482-5G
TCIAT3482-1GEA 37 EUR
TCIAT3482-1G TCIAT3482-5G
trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl
Formula: C₂₉H₃₇F₃
Número MDL: MFCD11053475
Núm. CAS: 137529-43-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %