Tris[2-(3-mercaptopropionyloxy)ethyl] Isocyanurate ≥70% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isocyanuric acid tris[2-(3-mercaptopropionyloxy)ethyl] ester
T3484-25G T3484-500G
TCIAT3484-25GEA 27 EUR
TCIAT3484-25G TCIAT3484-500G
Tris[2-(3-mercaptopropionyloxy)ethyl] Isocyanurate ≥70% (by HPLC)
Tris[2-(3-mercaptopropionyloxy)ethyl] Isocyanurate
Formula: C₁₈H₂₇N₃O₉S₃
MW: 525,61 g/mol
Número MDL: MFCD04038141
Núm. CAS: 36196-44-8
EINECS: 252-907-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 70.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0 %