Tetraethylene glycol dimethacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: ((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate)

Estabilización: estabilizado con hidroquinona

T3486-25G T3486-100G
TCIAT3486-25GEA 42 EUR
TCIAT3486-25G TCIAT3486-100G
Tetraethylene glycol dimethacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado
Tetraethylene glycol dimethacrylate
Formula: C₁₆H₂₆O₇
MW: 330,38 g/mol
Pto. Ebullición: 200°C
Pto. de inflamación: 82°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014932
Núm. CAS: 109-17-1
EINECS: 203-653-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR