2,2,3,3-Tetrafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]propan-2-yl]oxy]propionitrile ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T3493-25G T3493-5G
TCIAT3493-25GEA 655 EUR
TCIAT3493-25G TCIAT3493-5G
2,2,3,3-Tetrafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]propan-2-yl]oxy]propionitrile ≥93.0% (por GC)
2,2,3,3-Tetrafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]propan-2-yl]oxy]propionitrile
Formula: C₈F₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 102°C
Núm. CAS: 69804-19-9
EINECS: 274-123-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbfea57e5d5c4ff0e01a2ff27bb3f4d9e5afbf84&vid=fbfea57e5d5c4ff0e01a2ff27bb3f4d9e5afbf84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %