Tetrakis(trimethylsiloxy)silane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3494-25ML T3494-5ML
TCIAT3494-25MLEA 104 EUR
TCIAT3494-25ML TCIAT3494-5ML
Tetrakis(trimethylsiloxy)silane ≥98.0% (por GC)
Tetrakis(trimethylsiloxy)silane
Formula: C₁₂H₃₆O₄Si₅
Pto. Ebullición: 220°C
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00051587
Núm. CAS: 3555-47-3
EINECS: 222-613-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %