Tetrahexilamonio hidrogenosulfato ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T3495-5G T3495-25G
TCIAT3495-5GEA 90 EUR
TCIAT3495-5G TCIAT3495-25G
Tetrahexilamonio hidrogenosulfato ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Tetrahexilamonio hidrogenosulfato
Formula: C₂₄H₅₃NO₄S
Pto. de fusión: 98°C
Número MDL: MFCD00037675
Núm. CAS: 32503-34-7
EINECS: 251-069-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b052f9f468759e53fde7e68ddc8789476b607121&vid=b052f9f468759e53fde7e68ddc8789476b607121&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %