4-(p-Tolylthio)thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxamide ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
T3498-100MG
T3498-25MG
TCIAT3498-100MGEA
424
EUR
TCIAT3498-100MG
TCIAT3498-25MG
4-(p-Tolylthio)thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxamide ≥95.0% (by HPLC)
4-(p-Tolylthio)thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxamide
Formula:
C₁₅H₁₂N₂OS₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09038566 Núm. CAS: 251992-66-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 8.80 to 9.80 % |
Melting point | 198.0 to 202.0 deg-C |