Tyrphostin AG528 ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(indoline-1-carbonyl)acrylonitrile
T3504-25MG T3504-100MG
TCIAT3504-25MGEA 166 EUR
TCIAT3504-25MG TCIAT3504-100MG
Tyrphostin AG528 ≥97.0% (by HPLC)
Tyrphostin AG528
Formula: C₁₈H₁₄N₂O₃
Pto. de fusión: 215°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01076474
Núm. CAS: 133550-49-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81ae27e555b8c861d5263fc8040e5b040f6c2803&vid=81ae27e555b8c861d5263fc8040e5b040f6c2803&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.60 to 9.60 %