2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl methanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methanesulphonic acid 2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl ester, 2-(2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy)ethyl methanesulphonate
T3505-1G T3505-5G
TCIAT3505-1GEA 23 EUR
TCIAT3505-1G TCIAT3505-5G
2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl methanesulphonate ≥98.0% (por GC)
2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl methanesulphonate
Formula: C₁₁H₁₃F₃O₅S
MW: 314,28 g/mol
Número MDL: MFCD16038209
Núm. CAS: 160969-03-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35ead81e7844bb4e257765d1d5c0b55338008d29&vid=35ead81e7844bb4e257765d1d5c0b55338008d29&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C