Hidrogenosulfato de tetraetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T3506-5G T3506-25G
TCIAT3506-5GEA 48 EUR
TCIAT3506-5G TCIAT3506-25G
Hidrogenosulfato de tetraetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Hidrogenosulfato de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₁NO₄S
Número MDL: MFCD00036150
Núm. CAS: 16873-13-5
EINECS: 240-899-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %