Cloruro de 3-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
T3508-1G T3508-5G
TCIAT3508-1GEA 22 EUR
TCIAT3508-1G TCIAT3508-5G
Cloruro de 3-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₄ClF₃O₃S
MW: 260,62 g/mol
Número MDL: MFCD01091016
Núm. CAS: 220227-84-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %