5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)oxindole ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Oxindoleboronic acid Pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indolin-2-one, 2-(Oxindole-5-yl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
T3512-1G T3512-5G
TCIAT3512-1GEA 119 EUR
TCIAT3512-1G TCIAT3512-5G
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)oxindole ≥96.0% (by GC, titration analysis)
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)oxindole
Formula: C₁₄H₁₈BNO₃
Número MDL: MFCD08669935
Núm. CAS: 837392-64-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 232.0 to 236.0 deg-C