1,3,5-Tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,2',2''-(1,3,5-Benzenetriyl)tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), 1,3,5-Phenyltriboronic acid tris(pinacol) ester
T3515-1G
T3515-5G
TCIAT3515-1GEA
68
EUR
TCIAT3515-1G
TCIAT3515-5G
1,3,5-Tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,3,5-Tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
Formula:
C₂₄H₃₉B₃O₆ MW: 456,00 g/mol |
Número MDL:
MFCD17167305 Núm. CAS: 365564-05-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |