Trimethobenzamide hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T3525-1G T3525-5G
TCIAT3525-1GEA 52 EUR
TCIAT3525-1G TCIAT3525-5G
Trimethobenzamide hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Trimethobenzamide hydrochloride
Formula: C₂₁H₂₈N₂O₅·HCl
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00057999
Núm. CAS: 554-92-7
EINECS: 209-075-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0f3d58b794aa8fb836342e94bd236afd7963b80&vid=f0f3d58b794aa8fb836342e94bd236afd7963b80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C