2,4,6-Tri([1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
T3539-200MG
T3539-1G
TCIAT3539-200MGEA
69
EUR
TCIAT3539-200MG
TCIAT3539-1G
2,4,6-Tri([1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2,4,6-Tri([1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,3,5-triazine
Formula:
C₃₉H₂₇N₃ |
Núm. CAS:
31274-51-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |