Tyrphostin AG 835 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-N-(alpha-Methylbenzyl)-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide, AG 835, (S)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-N-(1-phenylethyl)acrylamide, (S,E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-N-(1-phenylethyl)acrylamide
T3540-25MG
T3540-100MG
TCIAT3540-25MGEA
146
EUR
TCIAT3540-25MG
TCIAT3540-100MG
Tyrphostin AG 835 ≥98.0% (by HPLC)
Tyrphostin AG 835
Formula:
C₁₈H₁₆N₂O₃ MW: 308,34 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00209855 Núm. CAS: 133550-37-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +93.0 to +98.0 deg (C=0.5,MeOH) |