Trihydroxyethylrutin ≥90.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
T3541-5G T3541-25G
TCIAT3541-5GEA 44 EUR
TCIAT3541-5G TCIAT3541-25G
Trihydroxyethylrutin ≥90.0% (by HPLC)
Trihydroxyethylrutin
Formula: C₃₃H₄₂O₁₉
Pto. de fusión: 186°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00893813
Núm. CAS: 7085-55-4
EINECS: 230-389-4
Índice Merck: 14,09789
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f5c820c7b314d523ccf5b9ff84031e5b9b882e1&vid=1f5c820c7b314d523ccf5b9ff84031e5b9b882e1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Specific rotation [a]20/D -49.0 to -53.0 deg (C=1,Pyridine)