Phenethyltrimethoxysilane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trimethoxy(phenethyl)silane, Trimethoxy(2-phenylethyl)silane [contains ca. 25% Trimethoxy(1-phenylethyl)silane], Trimethoxy(2-phenylethyl)silane
T3542-25G T3542-100G
TCIAT3542-25GEA 84 EUR
TCIAT3542-25G TCIAT3542-100G
Phenethyltrimethoxysilane ≥95.0% (por GC)
Phenethyltrimethoxysilane
Formula: C₁₁H₁₈O₃Si
MW: 226,347 g/mol
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de inflamación: 109°C
Número MDL: MFCD00053852
Núm. CAS: 49539-88-0
EINECS: 256-363-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
Specific gravity (20/20) 1.0390 to 1.0440
Refractive index n20/D 1.4750 to 1.4800