1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13-Tetradecamethylheptasiloxane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T3548-1ML T3548-5ML
TCIAT3548-1MLEA 37 EUR
TCIAT3548-1ML TCIAT3548-5ML
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13-Tetradecamethylheptasiloxane ≥95.0% (por GC)
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13-Tetradecamethylheptasiloxane
Formula: C₁₄H₄₄O₆Si₇
Pto. Ebullición: 128°C
Núm. CAS: 19095-23-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42f204ed0bb0a86b286222dfc87b7c30d2b2e1b9&vid=42f204ed0bb0a86b286222dfc87b7c30d2b2e1b9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %