Triallyl(methyl)silane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T3549-1ML
T3549-5ML
TCIAT3549-1MLEA
42
EUR
TCIAT3549-1ML
TCIAT3549-5ML
Triallyl(methyl)silane ≥95.0% (por GC)
Triallyl(methyl)silane
Formula:
C₁₀H₁₈Si MW: 166,34 g/mol Pto. Ebullición: 180°C |
Número MDL:
MFCD00800604 Núm. CAS: 1112-91-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |