Tris(1,10-phenanthroline)cobalt(III) tris(hexafluorophosphate) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T3554-1G T3554-5G
TCIAT3554-1GEA 111 EUR
TCIAT3554-1G TCIAT3554-5G
Tris(1,10-phenanthroline)cobalt(III) tris(hexafluorophosphate) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tris(1,10-phenanthroline)cobalt(III) tris(hexafluorophosphate)
Formula: C₃₆H₂₄CoF₁₈N₆P₃
Número MDL: MFCD30749311
Núm. CAS: 28277-59-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fae11319c6026c7664bf2823613ef182347cacd&vid=2fae11319c6026c7664bf2823613ef182347cacd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %