Trimethylsilyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
T3559-5ML T3559-25ML
TCIAT3559-5MLEA 38 EUR
TCIAT3559-5ML TCIAT3559-25ML
Trimethylsilyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Trimethylsilyl acrylate
Formula: C₆H₁₂O₂Si
Pto. Ebullición: 54°C
Pto. de inflamación: -15°C
Número MDL: MFCD00156432
Núm. CAS: 13688-55-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c60dd46c130fd997055a0f0d06183fa304bffdd&vid=4c60dd46c130fd997055a0f0d06183fa304bffdd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %