Trimetilamina ∼13% ∼2 mol/L in acetonitrile
Proveedor: TCI
Peligro
T3567-100ML T3567-500ML
TCIAT3567-100MLEA 19 EUR
TCIAT3567-100ML TCIAT3567-500ML
Trimetilamina ∼13% ∼2 mol/L in acetonitrile
Trimetilamina
Formula: C₃H₉N
MW: 59.11 g/mol
Pto. Ebullición: 2.87
Pto. de fusión: -117.1
Pto. de inflamación: -20
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008327
Núm. CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 3286
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,09710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ffb34c92997878fa96acee9a042d94fb6f384ef&vid=3ffb34c92997878fa96acee9a042d94fb6f384ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 13.0 to 15.5%