Estaño (II) cloruro ≥97.0% (by titrimetric analysis) for perovskite precursor
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de estaño
T3570-1G T3570-5G
TCIAT3570-1GEA 37 EUR
TCIAT3570-1G TCIAT3570-5G
Estaño (II) cloruro ≥97.0% (by titrimetric analysis) for perovskite precursor
Estaño (II) cloruro
Formula: SnCl₂
Número MDL: MFCD00011241
Núm. CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,08783
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Water (Vaporization methoed) max. 100 ppm