Estaño (II) bromuro ≥97.0% (by titrimetric analysis) for perovskite precursor
Proveedor: TCI
Sinónimos: Tin dibromide
T3573-1G T3573-5G
TCIAT3573-1GEA 30 EUR
TCIAT3573-1G TCIAT3573-5G
Estaño (II) bromuro ≥97.0% (by titrimetric analysis) for perovskite precursor
Estaño (II) bromuro
Formula: Br₂Sn
MW: 278.52 g/mol
Número MDL: MFCD00011239
Núm. CAS: 10031-24-0
Índice Merck: 12,08938
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %