RG-13022 ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-(pyridin-3-yl)acrylonitrile, RG13022, Tyrphostin RG 13022
T3575-25MG
T3575-100MG
TCIAT3575-25MGEA
159
EUR
TCIAT3575-25MG
TCIAT3575-100MG
RG-13022 ≥98.0% (por GC)
RG-13022
Formula:
C₁₆H₁₄N₂O₂ MW: 266,3 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00236444 Núm. CAS: 136831-48-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |