Tyrphostin RG 14620 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-(3,5-Dichlorophenyl)-2-(pyridin-3-yl)acrylonitrile
T3576-25MG T3576-100MG
TCIAT3576-25MGEA 152 EUR
TCIAT3576-25MG TCIAT3576-100MG
Tyrphostin RG 14620 ≥98.0% (by HPLC)
Tyrphostin RG 14620
Formula: C₁₄H₈Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00236445
Núm. CAS: 136831-49-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d69bf9eed259d52591a1be0f5f0ae88031c1d56b&vid=d69bf9eed259d52591a1be0f5f0ae88031c1d56b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.5 to 10.5 %