Trimethylsilyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methacrylic acid trimethylsilyl ester
Estabilización: Stabilised with N-nitrosodiisopropanolamine
T3580-5ML T3580-25ML
TCIAT3580-5MLEA 17 EUR
TCIAT3580-5ML TCIAT3580-25ML
Trimethylsilyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Trimethylsilyl methacrylate
Formula: C₇H₁₄O₂Si
Pto. Ebullición: 52°C
Pto. de inflamación: 32°C
Número MDL: MFCD00053868
Núm. CAS: 13688-56-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53b89f10b6460529232b465b23645cdc4b3438e0&vid=f82e881b9f59a496f17c0e1a333a77e731c08da0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %