5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(5-methylfuran-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan, (5-Methylfuran-2-yl)boronic acid Pinacol ester
T3582-1G T3582-5G
TCIAT3582-1GEA 30 EUR
TCIAT3582-1G TCIAT3582-5G
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester ≥97.0% (by GC, titration analysis)
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₇BO₃
MW: 208,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094689
Núm. CAS: 338998-93-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a847de8275fb02f611ec2c09e53d908bcb660fed&vid=a847de8275fb02f611ec2c09e53d908bcb660fed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %