Triethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]silane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T3585-5ML T3585-25ML
TCIAT3585-5MLEA 16 EUR
TCIAT3585-5ML TCIAT3585-25ML
Triethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]silane ≥98.0% (por GC)
Triethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]silane
Formula: C₁₄H₂₈O₄Si
Pto. Ebullición: 130°C
Número MDL: MFCD00069159
Núm. CAS: 10217-34-2
EINECS: 425-050-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=088dcc365ee3655f0855784d19df3967bc8c8881&vid=088dcc365ee3655f0855784d19df3967bc8c8881&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0050 to 1.0150