Tigecycline ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
T3589-100MG T3589-500MG
TCIAT3589-100MGEA 62 EUR
TCIAT3589-100MG TCIAT3589-500MG
Tigecycline ≥98.0% (by HPLC)
Tigecycline
Formula: C₂₉H₃₉N₅O₈
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00935753
Núm. CAS: 220620-09-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,09432
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -189 to -208 deg (C=0.15, methanol)
Specific rotation (value) -208 to -189 deg